Learn More
Cytiva Columnas preenvasadas Superdex™ GL Tricorn™ 200 Increase 5/150
Código de producto. 15142355 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del lecho:
De 4 a 50 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen del lecho Tamaño de la unidad
15142355 De 4 a 50 μl 1 PCS
1 options
Código de producto. 15142355 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28990945
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para cromatografía de exclusión de tamaño y análisis de proteínas con pesos moleculares de entre 10.000 y 600.000. Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Aumento 5/150 GL Preenvasado Tricorn™ Las columnas están diseñadas para la purificación preparativa a pequeña escala.
  • Para comprobaciones de pureza rápidas y pruebas de diferentes condiciones experimentales
  • Preempaquetado con medios Superdex 200 Increase
  • Compuesto de agarosa de flujo alto entrecruzada y matriz de base de dextrano para caudales altos
  • Tamaño de gránulo más pequeño de promedio 8,6 μm para una mayor resolución
  • Caudal: < 0,75 ml/min1
  • Volumen del lecho Aproximadamente 3 ml
  • Columna de 1.D.: 5 mm
  • Las columnas se suministran con dos conectores macho de apriete manual de 1/16 pulgadas (1,52 mm) para la conexión a AKTA™ u otro sistema
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho De 4 a 50 μl
Tipo de producto Superdex Aumento del 200
Para utilizar con (aplicación) Cribaje y comprobaciones de pureza rápidos
Material Agarosa y dextrano entrecruzados
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superdex 200 Increase, 5/150 GL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.