Learn More
Cytiva Columnas de precisión preempaquetadas Superdex™ 200 Increase 3,2/300
Código de producto. 15175665 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
8,6 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
15175665 8,6 μm cada uno
1 options
Código de producto. 15175665 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28990946
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para microescala (μg) purificación preparativa y para caracterización y análisis de pequeños volúmenes (4 a 50 μL) de proteínas. Cytiva Lifescience™ Superdex™ Columna de precisión preenvasada de aumento 200 3,2/300 diseñada para cromatografía de exclusión por tamaño.
  • Preempaquetado con medios Superdex 200 Increase
  • Para proteínas con pesos moleculares entre 10.000 y 600.000 como anticuerpos
  • Compuesto de agarosa de flujo alto entrecruzada y matriz de base de dextrano para caudales altos
  • Se utiliza para procedimientos preparatorios y analíticos
  • Tamaño de gránulo más pequeño promedio 8,6 μ para mayor resolución
  • Se suministra con dos conectores macho de apriete manual de 1/16 pulgadas (1,52 mm) para la conexión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Caudal < 0,15 ml/min.1
Tamaño de partículas 8,6 μm
Tipo de producto Superdex Columna preempacada
Material Vidrio de borosilicato
compliance-icons
Product Identifier
  • Superdex 200 Increase, 3.2/300
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.