Learn More
SUN 1334H, MedChemExpress
Código de producto. 16453139
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16453139 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16453139
Marca: Medchem Express undefined
MedChemExpress SUN 1334H is a potent, orally active, highly selective H1 receptor antagonist, with Ki of 9.7 nM.
SUN 1334H is a potent, orally active, highly selective H1 receptor antagonist, with Ki of 9.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SUN 1334H
CAS 607736-84-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28Cl2F2N2O3
Cantidad 1 mg
SMILES O=C(O)COC/C=C/CN1CCN(C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(F)C=C3)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 489.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.38
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation