Learn More
Solución de ácido sulfúrico, grado de Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12970894 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
1000 ml
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12970894 1000 mL Frasco 1000 ml
12980894 1000 mL 1000 ml 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12970894 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 059 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.40€
    46.76€ / 1000 ml
    Ahorro 12.64€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulphuric acid
Envase Frasco
Concentración 0.05 M
Cantidad 1000 mL
Grado Eu. Ph. Referencia