Learn More
Solución de ácido sulfúrico, 0,5 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12920774 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1000mL.
Unit Size:
100 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
12920774 100 ml 100 ml
12943634 1000mL. 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12920774 Supplier Fisher Chemical Supplier No. SOL 128 100
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Envase 100 ml
Cantidad 100 ml
Forma física Líquido
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulphuric acid 5M Volumetric Solution (SOL 128)
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .