Learn More
Ácido sulfúrico diluido, grado de Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12940554 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Envase:
1000mL.
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12940554 1000mL. 1000mL. 1000 ml
1 options
Código de producto. 12940554 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 216 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase 1000mL.
Cantidad 1000mL.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphuric Acid,Dilute. European Pharmacopoeia Ref: 1086804 (RP 216)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.