Learn More
Solución de azufre para matriz ICP/MS 10 mg/ LH2O , Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12937413 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Unit Size:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
12937413 100 mL Frasco 100 ml
12927413 50 mL Frasco 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12937413 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S 649 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    48.09€ / 100 ml
    Ahorro 16.21€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Chemical Identifiers
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulphur
Envase Frasco
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 100 mL