Learn More
Solución de azufre para matriz ICP/MS 100 mg/l H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12987293 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12987293 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12987293 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 449 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.40€
    52.94€ / 100 ml
    Ahorro 17.46€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulphur
Envase Frasco
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Concentración 100 mg/L
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:26833