Learn More
Solución de azufre para ICP 10g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12996384 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12996384 500 mL Frasco 500 ml
12976384 100 mL Frasco 100 ml
12986384 250 mL Frasco 250 ml
3 options
Código de producto. 12996384
Marca: Fisher Chemical S 249 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes S
Concentración 10±0.02 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento S
Solvent or Matrix Water
Cantidad 500 mL