Learn More
Solución de azufre para ICP Matriz de 10 g/ LH2O , Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | S |
| Concentración | 10 ±0,02 g/L |
| Tipo | Estándar de espectrometría de masas |
| Elemento | S |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Cantidad | 100 mL |