Learn More
Azufre para AAS 1 g/l matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12903215 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12903215 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12903215 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 049 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70€
    44.42€ / 500 ml
    Ahorro 15.28€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulphur
Envase Frasco
CAS 7704-34-9
Forma física Líquido
Fórmula molecular S
Concentración 1 g/L ±0,002 g/L
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución estándar de elemento único de llama
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:26833