Learn More
Solución de sulfato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12922205 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12922205 100 mL 100 ml
12932205 250 mL 250 ml
12942205 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12922205 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 045 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.05€
    59.70€ / 100 ml
    Ahorro 11.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene H2O
Concentración 1 g/L
Cantidad 100 mL