Learn More
Sulindac, MedChemExpress
Código de producto. 16478056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478056 100 mg 100 miligramos
16441996 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0008
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Sulindac (MK-231) is an orally active nonsteroidal anti-inflammatory agent.
Sulindac is used to reduce pain, swelling, and joint stiffness from arthritis. Sulindac is also used for the research of arthritis of the spine, gouty arthritis. Sulindac, as an immunomodulatory agent, can downregulate PD-L1 through the blockade of NF-κB signaling and modulates the response of pMMR colorectal cancer (CRC) to anti-PD-L1 immunotherapy, inhibits the development and progression of colorectal cancer CRC. Sulindac also inhibits TGF-β1- induced epithelial-mesenchymal transition (EMT) and suppresses lung cancer cell migration and invasion via downregulation of SIRT1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulindac
CAS 38194-50-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17FO3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo MK-231
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (280.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(CC(C1=C2C=CC(F)=C1)=C(/C2=C/C3=CC=C(C=C3)S(C)=O)C)O
Peso molecular (g/mol) 356.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.41
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation