Learn More
Complejo trimetilformamida de trióxido de azufre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055823 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10687124 100 g Frasco de vidrio 100 g
10484765 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10055823 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159350250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3162-58-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3162-58-1
Fórmula molecular C3H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 139.17
Número MDL MFCD00012421
Clave InChI DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
PubChem CID 222852
Nombre IUPAC sulfonylideneoxidane; trimethylamine
SMILES CN(C)C.O=S(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur trioxide trimethylamine complex
Punto de fusión 232.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3N·SO3
Cantidad 25 g
Fieser 01,1128; 08,466
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot water, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur trioxide trimethylamine complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.