Learn More
Sulfatase-2/SULF2 Antibody (2B4) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30734251 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30734251 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30734251 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7087MFV500
Mouse Monoclonal Antibody
Sulfatase-2/SULF2 Monoclonal antibody specifically detects Sulfatase-2/SULF2 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sulfatase-2/SULF2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2B4
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp313E091, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.14, extracellular sulfatase Sulf-2, FLJ44488, FLJ90554, hSulf-2, KIAA1247HSULF-2, MGC126411, SULF-2, sulfatase 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Sulfatase-2/SULF2, used to immunize a SULF2-deficient mouse, Accession # NP_940998
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55959
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1