Learn More
Sulcotrione, MedChemExpress
Código de producto. 16455086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455086 100 mg 100 miligramos
16400477 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16455086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107368
MedChemExpress Sulcotrione is a β-triketone herbicide which can inhibit hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD).
Sulcotrione is a β-triketone herbicide which can inhibit hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulcotrione
CAS 99105-77-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13ClO5S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (304.16 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1C(CCCC1=O)=O)C2=C(C=C(S(C)(=O)=O)C=C2)Cl
Peso molecular (g/mol) 328.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.77
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Solid