Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulbactam
Código de producto. 15555896 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15555896 25 g 25 g
15545896 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555896 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455350250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68373-14-8
Fórmula molecular C8H11NO5S
Peso molecular (g/mol) 233.24
Clave InChI FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Sinónimo sulbactam, sulbactam acid, penicillanic acid sulfone, sulbactamum, betamaze, 2s,5r-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, penicillanic acid 1,1-dioxide, unii-s4tf6i2330, penicillanic acid dioxide, chembl403
PubChem CID 130313
ChEBI CHEBI:9321
Nombre IUPAC ácido (2S,5R)-3,3-dimetil-4,4,7-trioxo-4$l{6}-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulbactam
Punto de fusión 156.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.24
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulbactam
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.