Learn More
SUHW1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18072318 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18072318 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18072318 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298117JF646
Rabbit Polyclonal Antibody
SUHW1 Polyclonal specifically detects SUHW1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SUHW1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C19orf37, chromosome 19 open reading frame 37, Enzyme-like protein PIT13, MGC51082, Zfp428, zinc finger protein 428
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SUHW1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 129025
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG