Learn More
Sufugolix, MedChemExpress
Código de producto. 16475587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475587 5 mg 5 miligramos
16454256 100 mg 100 miligramos
16432848 10 mg 10 miligramos
16409506 50 mg 50 miligramos
16402546 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100209
MedChemExpress Sufugolix (TAK-013) is a highly potent and orally available luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) receptor antagonist with an IC50 of 0.1 nM.
Sufugolix (TAK-013) is a highly potent and orally available luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) receptor antagonist with an IC50 of 0.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sufugolix
CAS 308831-61-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H31F2N5O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo TAK-013
Información de solubilidad DMSO : 1.25 mg/mL (1.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NOC)NC1=CC=C(C(S2)=C(CN(C)CC3=CC=CC=C3)C(C(N4C5=CC=CC=C5)=O)=C2N(CC6=C(F)C=CC=C6F)C4=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 667.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 667.72
Porcentaje de pureza 95.02%
Grado Research
Forma física Solid