Learn More
Estándar (Brix) de sacarosa, 40%, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 13474036 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13474036 15 mL 15 ML
1 options
Código de producto. 13474036 Proveedor Reagecon N.º de proveedor BS40S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    82.97€ / 15 ml
    Ahorro 20.03€
    19% Descuento