Learn More
SUCLG1 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18609551 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609551 100 μg 100 microlitros
18633022 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18609551 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297325100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 36.44€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SUCLG1 Polyclonal specifically detects SUCLG1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SUCLG1
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen EC 6.2.1, EC 6.2.1.4, FLJ21114, FLJ43513, GALPHA, MTDPS9, SCS-alpha, succinate-CoA ligase, alpha subunit, succinate-CoA ligase, GDP-forming, alpha subunit, succinyl-CoA ligase [GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial, Succinyl-CoA synthetase subunit alpha, SUCLA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SUCLG1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG