Learn More
SU14813, MedChemExpress
Código de producto. 16484008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484008 10 mg 10 miligramos
16430367 50 mg 50 miligramos
16406727 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10501
MedChemExpress SU14813 is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.
SU14813 is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SU14813
CAS 627908-92-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27FN4O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 44 mg/mL (99.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C=C2C(NC3=C2C=C(F)C=C3)=O)=C1C)NC[C@H](O)CN4CCOCC4
Peso molecular (g/mol) 442.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.48
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease