Learn More
STX10 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200063082 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18673190 0.02 mL 0.02 ml
18607541 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18673190 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2946920.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
STX10 Polyclonal antibody specifically detects STX10 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno STX10
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen Syn10, SYN10hsyn10, syntaxin 10, syntaxin-10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 76-165 of human STX10 (NP_001258540.1). GKPAAQKSPSDLLDASAVSATSRYIEEQQATQQLIMDEQDQQLEMVSGSIQVLKHMSGRVGEELDEQGIMLDAFAQEMDHTQSRMDGVLR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8677
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG