Learn More
Solución de estroncio para matriz ICP/MS 100 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strontium |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7440-24-6 |
| Fórmula molecular | Sr |
| Concentración | 100 mg/L |
| Clave InChI | CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Sr] |
| Nombre IUPAC | estroncio |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Peso molecular (g/mol) | 87.62 |
| Mostrar más |