Learn More
Solución de estroncio para ICP en matriz de HNO3 a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12976224 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12976224 500 mL Frasco 500 ml
12966224 250 mL Frasco 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12976224 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 156 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    125.66€ / 500 ml
    Ahorro 1.34€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Sr
Concentración 1 ±0,002 g/L
Tipo Estándar de espectrometría de masas
Elemento Sr
Solvent or Matrix Ácido nítrico
Cantidad 500 mL