Learn More
Solución de estroncio para ICP Matriz de HCl de 1 g/l, Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Sr |
| Concentración | 1±0.02 g/L |
| Tipo | Normas de espectrometría de masas |
| Elemento | Sr |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
| Cantidad | 500 mL |