Learn More
Solución de estroncio para ICP Matriz de HCl de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12953514 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12953514 100 mL Frasco 100 ml
12963514 250 mL Frasco 250 ml
12973514 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12953514 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 056 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Sr
Concentración 1±0.02 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Sr
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Cantidad 100 mL