Learn More
Solución de estroncio para ICP Matriz de HNO₃ de 10 g/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12977223 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Unit Size:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
12977223 100 mL Frasco 100 ml
12987223 250 mL Frasco 250 ml
12997223 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12977223 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S 356 100
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Sr
Concentración 10±0.02 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Sr
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 100 mL