Learn More
Estroncio para AAS 1 g/L matriz de HCl, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12953225 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12953225 500 mL Frasco 500 ml
12943225 100 mL Frasco 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12953225 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 056 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70€
    44.42€ / 500 ml
    Ahorro 15.28€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-24-6
Fórmula molecular Sr
Peso molecular (g/mol) 87.62
Clave InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Nombre IUPAC estroncio
SMILES [Sr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0,002 g/L
Tipo Solución estándar de elemento único de llama
Solvent or Matrix 2% HCl
Cantidad 500 mL