Learn More
Eppendorf™ Tiras para rotor de ángulo fijo para centrífuga de sobremesa
Código de producto. 10690032 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
48 tubos para PCR™ de 0,2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
10690032 48 tubos para PCR™ de 0,2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10690032 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5804735005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rotores para centrífuga 5810/5810 R
  • Rotor F-45-48-PCR
  • Rotores para centrífuga 5810/5810 R
  • Admite titas de tubos PCR 6 x 8, 6x 5 o 48 tubos PCR individuales de 0,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor de ángulo fijo
Incluye 48 tubos para PCR™ de 0,2 ml
N.º de lugares 48