Learn More
Corning™ Pipetas serológicas desechables y estériles a granel Stripette™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10534961 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones negativas:
0,2 ml
2,5 ml
3 ml
10 ml
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones negativas Color unitSize
10534961 50 ml 10 ml Morado 100 PCS
10420672 1 ml 0,2 ml Amarillo paquete de 1000
10574712 2 ml 0,2 ml Verde 1000 PCS
10275471 10 ml 3 ml Naranja paquete de 500
10633053 25 ml 10 ml Rojo paquete de 200
10758782 5 ml 2,5 ml Azul paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10534961 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4500
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables a granel Corning™ Stripette™ son ideales para aplicaciones de manipulación de líquidos estériles y no estériles
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin BSE/TSE
  • La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
  • Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
  • Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,5 ml
Longitud (imperial) 14,56 in
Graduaciones negativas 10 ml
Cantidad 25/bolsa
Estilo de punta Antigoteo
Tipo de empaquetado A granel
Volumen (imperial) 1,69 oz
Color Morado
Volumen (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 37 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso