Learn More
Cytiva Soporte para tiras
Código de producto. 10793647 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Cantidad:
1 unidad
6/pack
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Cantidad unitSize
10793647 13 cm 1 unidad 1 PCS
10167484 18 cm 1 unidad cada uno
10609075 18 cm 6/pack paquete de 6
10782867 24 cm 1 unidad cada uno
10036044 7 cm 6/pack cada uno
12598425 13 cm 6/pack paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10793647 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 80641725
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema Ettan IPGphor 3 IEF
Tipo Soporte para tiras
Incluye 6 x cubiertas del soporte de tiras, solución de limpieza del soporte de tiras de 1 x 60 ml; instrucciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño 13 cm