Learn More
Cytiva Columna de cromatografía StrepTrap XT
Código de producto. 16522542 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16522542 1 x 1 mL cada uno
16456149 5 x 1 mL paquete de 5
16466149 1 x 5 mL cada uno
16476149 5 x 5 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16522542 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29401317
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
StrepTrap XP es una columna empaquetada con resina de sefarosa Strep-Tactin™ XT para purificar proteínas recombinantes Strep-Tag™ II y Twin-Strep-tag™.
  • Para uso con Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Preenvasado en columnas de cromatografía para mayor comodidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Cantidad 1 x 1 mL
Altura (métrico) 25 mm
Caudal 1 ml/min
Tipo de columna Columna de afinidad
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas recombinantes marcadas con Strep-tag™ II y Twin-Strep-tag™
compliance-icons
Nombre del producto
  • StrepTrap XT, 1 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.