Learn More
Cytiva Columna de cromatografía StrepTrap XT
Código de producto. 16456149 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16456149 5 x 1 mL paquete de 5
16522542 1 x 1 mL cada uno
16466149 1 x 5 mL cada uno
16476149 5 x 5 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16456149 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29401320
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
StrepTrap XP es una columna empaquetada con resina de sefarosa Strep-Tactin™ XT para purificar proteínas recombinantes Strep-Tag™ II y Twin-Strep-tag™.
  • Para uso con Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Preenvasado en columnas de cromatografía para mayor comodidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Cantidad 5 x 1 mL
Altura (métrico) 25 mm
Caudal 1 ml/min
Tipo de columna Columna de afinidad
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas recombinantes marcadas con Strep-tag™ II y Twin-Strep-tag™