Learn More
Cytiva Medio de alto rendimiento Streptavidin Sepharose™
Código de producto. 11565015 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11565015 5 mL 5 ML
1 options
Código de producto. 11565015 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17511301
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para la purificación cómoda, rápida y fiable de compuestos biotinilados. El medio de alto rendimiento de estreptavidina Sepharose™ es un medio físico y químicamente estable.
  • Extremadamente útil para explotar las fuertes interacciones de la biotina y estreptavidina o las interacciones algo más débiles de 2-iminobiotina y estreptavidina
  • Capacidad de unión de Streptavidin: medio de > 300 nmol de biotina/ml; medio de 6 mg de biotinilado de BSA/ml
  • Estable (a largo plazo) en el intervalo de pH de 4 a 9
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Ideal para empaquetar en columnas Tricorn™ 5/50 GL, XK 16/20 u otras columnas en las que se requieren purificaciones a mayor escala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal <150 cm/h
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Tamaño de partículas 34 μm
Cantidad 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de afinidad
Tipo Agarosa
Capacidad de unión > 300 nM de biotina/ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Streptavidin Sepharose High Performance, 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol