Learn More
Cytiva Resina de cromatografía Strep-Tactin™ XT Sepharose™
Código de producto. 16486149 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
10 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
16486149 10 ml 10 ml
16496149 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16486149 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29401324
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Resina de cromatografía Cytiva para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con Strep-tag™ II y Twin-Strep-tag™
  • Proteínas recombinantes Strep-tag II y Twin-Strep-tag altamente puras
  • Purificaciones rápidas con elución simple
  • Las condiciones fisiológicas y la elución suave preservan la actividad de la proteína objetivo.
  • Regeneración rápida y sencilla
  • Compatible con una amplia gama de detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estabilidad Estable en todos los tampones acuosos más utilizados
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con Strep-tag II y Twin-Strep-tag
Requisitos de almacenamiento De 2 a 8 °C en etanol al 20 %
Capacidad de unión Aprox. 10 mg de proteína con Strep-tag II o Twin-Strep-tag/ml de resina
Tamaño de partículas 34 μm
Matriz Agarosa muy entrecruzada, esférica, rígida
Intervalo de pH pH de 6 a 10
Densidad (métrico) Aprox. 5 mg/ml de resina
Tipo de ligando Strep-Tactin XT
Cantidad de embalaje 10 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • StrepTactin XT Sepharose, 10 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.