Learn More
IBA Lifesciences Resina Strep-Tactin™XT 4Flow™
Código de producto. 16674714 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16674714 20 mL 1 set
16664714 4 mL 1 set
16684714 50 mL 1 set
17267810 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16674714 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 25010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    424.00€ / 1 sets
    Ahorro 141.00€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
La resina Strep-Tactin™XT 4Flow™ es una suspensión al 50 % para purificar proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
  • Strep-Tactin™ XT 4Flow™ es una agarosa al 4% acoplada con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™ XT y aplicable para la purificación de Strep-tag II™ o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión.
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, excelente estabilidad de presión, excelente pureza del objetivo (> 95%) y con la más alta afinidad de unión, la resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas poco abundantes o desafiantes.
  • La agarosa concentrada baja permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • Además, Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
  • La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
  • Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %. 
Especificaciones
Matriz Agarosa al 4 %, entrecruzada
Tamaño de partículas 50-150 μm
Cantidad 20 mL
Objetivo Twin-Strep-Tag™ y Strep-tag™ II
Formato Columna de flujo por gravedad preempaquetada
Para uso exclusivo en investigación.