Learn More
IBA Lifesciences Resina Strep-Tactin™XT 4Flow™
Código de producto. 16664714 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16664714 4 mL 1 set
16674714 20 mL 1 set
16684714 50 mL 1 set
17267810 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16664714 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 25010002
La resina Strep-Tactin™XT 4Flow™ es una suspensión al 50 % para purificar proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
  • Strep-Tactin™ XT 4Flow™ es una agarosa al 4% acoplada con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™ XT y aplicable para la purificación de Strep-tag II™ o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión.
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, excelente estabilidad de presión, excelente pureza del objetivo (> 95%) y con la más alta afinidad de unión, la resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas poco abundantes o desafiantes.
  • La agarosa concentrada baja permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • Además, Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
  • La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
  • Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %. 
Especificaciones
Matriz Agarosa al 4 %, entrecruzada
Tamaño de partículas 50-150 μm
Cantidad 4 mL
Objetivo Twin-Strep-Tag™ y Strep-tag™ II
Formato Columna de flujo por gravedad preempaquetada
Para uso exclusivo en investigación.