Description
- Strep-Tactin™ XT 4Flow™ La alta capacidad es una agarosa al 4% acoplada con la variante de estreptavidina Strep-™ Tactin XT y aplicable para la purificación de Strep-tag II™ o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión.
- Debido a la amplia compatibilidad de pH, excelente estabilidad de presión, excelente pureza del objetivo (> 95%) y la más alta afinidad de unión, la resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas poco abundantes o desafiantes.
- La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
- Además, Strep-Tactin XT™ 4Flow™ Su alta capacidad permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
- En comparación con Strep-Tactin™ XT 4Flow™ , Strep-Tactin™ XT 4Flow™ La alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin XT™ inmovilizado, lo que conduce a un rendimiento dos veces mayor de proteína purificada.
- La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
- Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Specifications
Specifications
| Matriz | Agarosa al 4 %, entrecruzada |
| Tamaño de partículas | 50-150 μm |
| Cantidad | 4 mL |
| Objetivo | Twin-Strep-Tag™ y Strep-tag™ II |
| Formato | Columna de flujo por gravedad preempaquetada |
Para uso exclusivo en investigación.