Learn More
Uvex™ Chaqueta de calle con capucha 7403-Azul noche
Código de producto. 17296541 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17296541 Medio cada uno
17206551 Grande cada uno
17216551 XL cada uno
17226551 XXL cada uno
17236551 XXXL cada uno
17246551 XXXXL cada uno
17256551 5X-Grande cada uno
17266551 XXXXXXL cada uno
17276541 XS cada uno
17286541 Pequeño cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17296541 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8930910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    97.15€ / paquete de 1
    Ahorro 7.85€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La uvex colección suXXeed lo acierta todo: funcionalidad bien pensada, diseño deportivo, contrastes de color emocionantes, combinaciones de materiales inusuales y un corte que encaja a la perfección. Se puede llevar tanto en entornos industriales como de procesamiento de metal, así como para ocio
  • Chaqueta ligera de softshell uvex perfect
  • Color: negro/azul
  • Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, interior: 100 % poliéster, malla
  • Transpirable, material repelente al agua y al viento, mangas separables, cuello alto, logotipo UVEX reflectante
  • Ribetes reflectantes
  • Tamaños: S-XXXL
  • Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para cloro ni secado en secadora, planchado a 1 punto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tamaño Medio
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Azul
Tipo de tapón Cremallera
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Chaqueta de uso general
Grosor 260 g/m²