Learn More
Equip Labo™ Protectores de salpicaduras para banco de paja
Código de producto. 12638832
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
750 x 900 x 900 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1800 x 900 mm
Estilo de parte superior:
Cerámica de gres extruida blanca
Melamina blanca
Vidrio emalite
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Estilo de parte superior Tamaño de la unidad
12638832 750 x 900 x 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
12547856 750 x 900 x 900 mm Vidrio emalite cada uno
12589026 750 x 1200 x 900 mm Melamina blanca cada uno
12541766 750 x 1200 x 900 mm Vidrio emalite cada uno
12597716 750 x 1200 x 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
12589235 750 x 1800 x 900 mm Vidrio emalite cada uno
12556486 750 x 1800 x 900 mm Melamina blanca cada uno
12575486 750 x 900 x 900 mm Melamina blanca cada uno
12618832 750 x 1800 x 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12638832 Proveedor Equip Labo™ N.º de proveedor 8117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00€
    690.57€ / paquete de 1
    Ahorro 141.43€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Protector de salpicaduras para banco de paja
Fondo (métrico) del estante 150 mm
Fondo (métrico) 750 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 750 x 900 x 900 mm
Altura (métrico) 900 mm
Capacidad portante (métrico) 130 kg
Estilo de parte superior Cerámica de gres extruida blanca
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 900 mm