Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Tarro de vidrio de lados rectos
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Las paredes lisas y rectas permiten la extracción completa del contenido
- La apertura de boca ancha proporciona fácil acceso y llenado
- Fabricado en vidrio borosilicato transparente Tipo III
- Tapones de rosca de polipropileno blanco disponibles con revestimiento de PTFE o PV
- Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| N.º por caja | 48/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Revestimiento del tapón | Polivinilo |
| Mostrar más |