Learn More
STRA6 Antibody (496613) [PE], R&D Systems™
Código de producto. 18610265 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610265 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610265 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5904P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83€
    627.90€ / 0.1 ml
    Ahorro 96.93€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
STRA6 Monoclonal specifically detects STRA6 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno STRA6
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 496613
Conjugado PE
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen FLJ12541, MCOPS9, stimulated by retinoic acid gene 6 homolog (mouse), stimulated by retinoic acid gene 6 protein homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human STRA6, Met1-Pro667, Accession # AAH25256
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64220
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus