Learn More
Thermo Scientific™ Protección de tubos de almacenamiento
Código de producto. 10018840
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Caja de almacenamiento criogénica
Envoltorio de tubos
Soporte de viales
Cantidad:
100/paq., 100/caja
15/paq., 300/caja
200/paq., 200/caja
350/paq., 350/caja
Tamaño de la unidad:
15 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 350
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
10018840 Soporte de viales 100/paq., 100/caja paquete de 100
10099010 Envoltorio de tubos 15/paq., 300/caja 15 PCS
10378321 Caja de almacenamiento criogénica 350/paq., 350/caja paquete de 350
10461482 Caja de almacenamiento criogénica 200/paq., 200/caja paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 10018840 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50160001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.76€
    136.00€ / paquete de 100
    Ahorro 15.76€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Proporcione a los viales y tubos de almacenamiento criogénico una protección adicional, como en el envío o almacenamiento en nitrógeno líquido o en fase de vapor con estos accesorios de almacenamiento.
Proporcione a los viales y tubos de almacenamiento criogénico una protección adicional cuando sea necesario con los accesorios de protección para tubos de almacenamiento Thermo Scientific™. Por ejemplo, proteja sus muestras cuando se almacenan en nitrógeno líquido o en fase de vapor, o cuando se envían muestras. Estos accesorios de almacenamiento criogénico, como cubiertas de tubos, manguitos y minicajas, tienen en cuenta la seguridad en la manipulación.
  • Si desea sumergir los criotubos en nitrógeno en fase líquida, séllelos primero dentro de tubos Nunc™ Cryoflex™ para evitar que el nitrógeno líquido se infiltre en el tubo. Los tubos CryoFlex™ pueden utilizarse para encapsular y colocar una funda de seguridad impenetrable termorretráctil alrededor del tubo antes de la inmersión.
  • Los tubos Nalgene™ CryoSleeves™ se deslizan sobre Nunc o Nalgene Cryocane y evitan que los tubos se salgan de la varilla criogénica y caigan al fondo del frasco Dewar con nitrógeno líquido. Nalgene™ CryoSleeves™ no evitan la infiltración de nitrógeno líquido. Los tubos criogénicos montados en la varilla deben sellarse primero dentro de los tubos Cryoflex™ antes de colocar el CryoSleeve™ si se requiere inmersión en fase líquida.
  • Las minicajas Nunc CryoTube™ con tapa de ajuste por fricción son ideales para almacenar pequeñas cantidades de muestras y envíos.Fabricadas con poliestireno duradero y de alto impacto para proteger las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Nalgene CryoSleeve, 273 mm, PVC
Cantidad 100/paq., 100/caja
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Soporte de viales