Learn More
Thermo Scientific™ Varillas de almacenamiento Nalgene estándar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10356091
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bastón de almacenamiento
Bastón de almacenamiento criogénico
Diseñar:
Codificador
Escalonado
Estándar
Longitud (métrico):
29 cm
30 cm
No aplica
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 12
paquete de 48
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Diseñar Longitud (métrico) unitSize
10356091 Bastón de almacenamiento criogénico Estándar 29 cm paquete de 50
10100341 Bastón de almacenamiento criogénico Escalonado 29 cm paquete de 12
11860491 Bastón de almacenamiento Estándar 30 cm paquete de 48
10738371 Bastón de almacenamiento Estándar 30 cm paquete de 12
10410803 Bastón de almacenamiento criogénico Codificador No aplica paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Código de producto. 10356091 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 378441
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Almacene diversos tubos de almacenamiento criogénico en estas varillas de almacenamiento, disponibles en formato estándar o escalonado para una amplia variedad de tamaños y diseños de viales.
Almacene los tubos de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nalgene™ o Thermo Scientific™ Nunc™ en varillas de almacenamiento Thermo Scientific™, disponibles en formato estándar o escalonado para una amplia variedad de tamaños y diseños de viales.
  • Capacidad para almacenar tubos protegidos con el sistema Thermo Scientific™ CryoFlex™
  • Codificadores cromáticos disponibles para conectarlos al final de la varilla, se puede escribir en ellos para una rápida identificación y gestión del inventario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diseñar Estándar
Material Aluminio
Tipo Bastón de almacenamiento criogénico
Cantidad 1/Paq., 50/Caja
Longitud (imperial) 11,31 in
Longitud (métrico) 29 cm
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.