Learn More
Cytiva Tapón de cierre de PEEK
Código de producto. 10722834 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Conexiones:
Macho de 0,79 cm (0,06 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Conexiones unitSize
10722834 Macho de 0,79 cm (0,06 pulgadas) 1 PCS
1 options
Código de producto. 10722834 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18111250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite conectar columnas HiTrap a una jeringa, a una bomba de laboratorio o a un sistema de cromatografía.Los tapones de cierre de PEEK Cytiva se utilizan para sellar la parte superior de las columnas de cromatografía, como, por ejemplo, las columnas preempaquetadas HiTrap™.Hay disponibles tapones de cierre macho de 1,58 mm (1/16 pulg) estándar o de 7,93 mm (5/16 pulg) estándar
  • Tapón de cierre
  • 5/16 pulg.
  • Hombre
  • Para ÄKTA pure 150 y ÄKTA avant 150
  • Material: Polieteretercetona (PEEK)
  • Paquete de 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conector
Conexiones Macho de 0,79 cm (0,06 pulgadas)
Cantidad 5/paq.
Material PEEK
Para utilizar con (equipo) ÄKTA Pure 150 y ÄKTA Avant 150