Learn More
R&D Systems™ Stomach Tissue Slides (Chronic Gastritis)- Paraffin
Código de producto. 18115703 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especie:
Humano
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Especie Tamaño de la unidad
18115703 Humano paquete de 5
1 options
Código de producto. 18115703 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP230311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.67€
    219.45€ / paquete de 5
    Ahorro 44.22€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Stomach Tissue Slides (Chronic Gastritis)
Estado normativo RUO
Especie Humano
Condición del tejido Chronic Gastritis
Línea de productos Novus