Learn More
Novus Biologicals™ Stomach Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin
Código de producto. 18125912 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especie:
Humano
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Especie Tamaño de la unidad
18125912 Humano paquete de 5
1 options
Código de producto. 18125912 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    213.15€ / paquete de 5
    Ahorro 12.85€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Stomach Tissue Slides (Adenocarcinoma)
Estado normativo This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Especie Humano
Condición del tejido Adenocarcinoma