Descripción
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad cruzada | Human |
| Tipo | Stomach Fundus Tissue Slides (Normal) |
| Para utilizar con (aplicación) | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Estado normativo | RUO |
| Especie | Human |
| Condición del tejido | Normal |
| Línea de productos | Novus |