missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STMN4 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30575142 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30575142 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30575142 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345790DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

STMN4 Polyclonal antibody specifically detects STMN4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STMN4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC111012, RB3Stathmin-like protein B3, stathmin-4, stathmin-like 4, stathmin-like-protein RB3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno stathmin-like 4. (Uniprot# Q9H169)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81551
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.